Läs mer
Fisherbrand™ Microbead Sterilisator
Produktkod. 16381328 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 g
300 g
Modell:
Högt mikropärlsteriliseringsmedel
Mikropärlsterilisator
Elektriska krav:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Elektriska krav Förpackningsstorlek
16381328 300 g Högt mikropärlsteriliseringsmedel 230 V -
16391328 150 g Mikropärlsterilisator 230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16381328
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att sterilisera små forskningsverktyg inklusive pincett, sax, skalpeller, etc. Eliminerar risken för öppna lågor genom att värma medföljande glaspärlor till 300 C, °vilket eliminerar bakterier, sporer och andra mikroorganismer.
  • Digital styrning, upp till 300 °C
  • Steriliserar pincett, nålar och andra verktyg
  • Kammartemperaturen visas på en stor LCD-kontrollpanel: Ytterhöljet förblir svalt vid beröring
  • Säker för användning i huvor
  • Medföljande säkerhetskåpa ger energi och minskar värme/ramphastigheten
  • Glaspärlor ingår
  • Digital styrning, upp till 300 °C
  • Steriliserar pincett, nålar och andra verktyg
  • Kammartemperaturen visas på en stor LCD-kontrollpanel: Ytterhöljet förblir svalt vid beröring
  • Säker för användning i huvor
  • Medföljande säkerhetskåpa ger energi och minskar värme/ramphastigheten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Grå, blå accenter
Kapacitet (engelska) 11 oz.
Kapacitet (metrisk) 300 g
Djup (metrisk) kammare 19 cm
Diameter (engelska) kammare 1,6 tum
Depth (engelska) kammaren 7,5 tum
Diameter (metrisk) kammare 40 mm
För användning med (applikation) Mikropärlor i glas
För användning med (utrustning) Höga forskningsverktyg
Längd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) Exteriör 8,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 21.5 cm
Längd (metrisk) 14.5 cm
Modell Högt mikropärlsteriliseringsmedel
Produkttyp Sterilisator
Temperatur (engelska) 34 °F till 572 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C till 300 °C
Vikt (engelska) 5.5 lb.
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Elektriska krav 230 V
Höjd (metrisk) kammare 140 mm
Inkluderar 1000 g glaspärlor
Material Aluminium med kontrollpanel i plast
Spänning 230 V