Läs mer
Fisherbrand™ Microbead Sterilisator
Produktkod. 16391328 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 g
300 g
Modell:
Högt mikropärlsteriliseringsmedel
Mikropärlsterilisator
Elektriska krav:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Elektriska krav Förpackningsstorlek
16391328 150 g Mikropärlsterilisator 230 V Varje
16381328 300 g Högt mikropärlsteriliseringsmedel 230 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16391328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6647.52 SEK
    4777.17 SEK / Paket med 1
    Save 1870.35 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att sterilisera små forskningsverktyg inklusive pincett, sax, skalpeller, etc. Eliminerar risken för öppna lågor genom att värma medföljande glaspärlor till 300 C, °vilket eliminerar bakterier, sporer och andra mikroorganismer.
  • Digital styrning, upp till 300 °C
  • Steriliserar pincett, nålar och andra verktyg
  • Kammartemperaturen visas på en stor LCD-kontrollpanel: Ytterhöljet förblir svalt vid beröring
  • Säker för användning i huvor
  • Medföljande säkerhetskåpa ger energi och minskar värme/ramphastigheten
  • Glaspärlor ingår
  • Digital styrning, upp till 300 °C
  • Steriliserar pincett, nålar och andra verktyg
  • Kammartemperaturen visas på en stor LCD-kontrollpanel: Ytterhöljet förblir svalt vid beröring
  • Säker för användning i huvor
  • Medföljande säkerhetskåpa ger energi och minskar värme/ramphastigheten
Spécification
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Grå, blå accenter
Kapacitet (engelska) 160 gram.
Kapacitet (metrisk) 150 g
Diameter (engelska) kammare 1,6 tum
Diameter (metrisk) kammare 40 mm
För användning med (applikation) Mikropärlor i glas
För användning med (utrustning) Små forskningsverktyg
Längd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) Exteriör 6,1 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 15.5 cm
Längd (metrisk) 14.5 cm
Modell Mikropärlsterilisator
Produkttyp Sterilisator
Temperatur (engelska) 34 °F till 572 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C till 300 °C
Vikt (engelska) 4.4 lb.
Vikt (metrisk) 2 kg
Elektriska krav 230 V
Höjd (metrisk) kammare 80 mm
Höjd (engelska) kammare 3,15 tum.
Inkluderar 1000 g glaspärlor
Material Aluminium med kontrollpanel i plast
Spänning 230 V
Wattal 120 w
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.