Läs mer
Fisherbrand™ Microbead Sterilisator
Produktkod. p-8575007 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 g
300 g
Modell:
Micro Bead Sterilisator, 230V
Tall Micro Bead Sterilisator, 230V
Elektriska krav:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16391328
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att sterilisera små forskningsverktyg inklusive pincett, sax, skalpeller, etc. Eliminerar risken för öppna lågor genom att värma medföljande glaspärlor till 300 C, °vilket eliminerar bakterier, sporer och andra mikroorganismer.
  • Digital styrning, upp till 300 °C
  • Steriliserar pincett, nålar och andra verktyg
  • Kammartemperaturen visas på en stor LCD-kontrollpanel: Ytterhöljet förblir svalt vid beröring
  • Säker för användning i huvor
  • Medföljande säkerhetskåpa ger energi och minskar värme/ramphastigheten
  • Glaspärlor ingår
  • Digital styrning, upp till 300 °C
  • Steriliserar pincett, nålar och andra verktyg
  • Kammartemperaturen visas på en stor LCD-kontrollpanel: Ytterhöljet förblir svalt vid beröring
  • Säker för användning i huvor
  • Medföljande säkerhetskåpa ger energi och minskar värme/ramphastigheten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Grå, blå accenter
Kapacitet (engelska) 5,3 oz.
Kapacitet (metrisk) 150 g
Diameter (engelska) kammare 1,6 tum.
Diameter (metrisk) kammare 40 mm
För användning med (applikation) Mikropärlor i glas
För användning med (utrustning) Små forskningsverktyg
Längd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) Exteriör 6,1 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 15.5 cm
Längd (metrisk) 14.5 cm
Modell Micro Bead Sterilisator, 230V
Produkttyp Sterilisator
Temperatur (engelska) 34 °F till 572 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C till 300 °C
Vikt (engelska) 4.4 lb.
Vikt (metrisk) 2 kg
Elektriska krav 230 V
Höjd (metrisk) kammare 80 mm
Höjd (engelska) kammare 3,15 tum.
Inkluderar 1000 g glaspärlor
Material Aluminium med kontrollpanel i plast
Spänning 230 V
Wattal 120 w