Läs mer
Masterflex™ Microbore Slang för FH10 pumpsystem
Produktkod. 11705259
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2,06 mm
Förpackningsstorlek:
30m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
11705259 2,06 mm 30m
1 options
Produktkod. 11705259 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9580942
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Microbore Slangar för FH10-pumpsystem har ett komplett utbud av slangar och slanglänkar i autoanalysstorlek, precisionsextruderade för att ge optimal prestanda.
Thermo Scientific™ Microbore Slangar för FH10-pumpsystem har ett komplett utbud av slangar och slanglänkar i mikrohålsstorlek för autoanalysstorlek. Materialen är precisionsextruderade för att ge optimal prestanda för flödesnoggrannhet och repeterbarhet.
Silikon (platina)
  • Lite större klarhet
  • Slät yta; lägre proteinbindningsnivåer
  • Färre potentiella lakbara ämnen
  • Idealisk för läkemedels- och bioteknikanvändning
  • Maxtryck 1,3 bar
Tygon™ R-3603
  • Idealisk för allmänna överföringsapplikationer
  • Ekonomisk
  • Ogiftig, icke-åldrande och icke-oxiderande
  • Max tryck 2 bar
Tygon™ LFL
  • Längsta slanglivslängd av alla Tygon slangformuleringar
  • Bred kemisk kompatibilitet
  • Låg gaspermeabilitet
  • Max tryck 2 bar
PharMed™ BPT
  • Över 10 000 timmars slanglivslängd
  • Motstår ozon och UV-strålning
  • Icke-cytotoxisk och icke-hemolytisk
  • Idealisk för vävnads- och cellodlingsarbete
  • Max tryck 2 bar
FDA Viton™
  • Möter FDA och NSF standarder
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
  • Max tryck 1 bar
Krävs
Använd med FH10 Microflex peristaltiska pumpsystem
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, FDA 21 CFR 177.2600, European Pharmacopoeia (EP)
Beskrivning FH10 slangar
Diameter (metrisk) Inre 2,06 mm
Material PharMed BPT
Total längd (engelska) 100 ft.
Total längd (metrisk) 3040 cm
För användning med FH10 Microflex peristaltiska pumpsystem
För användning med (applikation) Perfekt för vävnads- och cellarbete ΓÇö ogiftig och icke-hemolytisk. Lång livslängd minimerar risken för vätskeexponering; minskar slangkostnaderna och pumpens stilleståndstid. Ogenomskinlig för UV och synligt ljus för att skydda ljuskänsliga vätskor. Låg gaspermeabilitet. Högtrycksversion (100 psi) tillgänglig.
Steriliseringsmetod Sterilisera med ETO, autoklav eller gammastrålning upp till 2,5 Mrad. Upprepad autoklavering påverkar inte den totala livslängden.
Gaspermeabilitet CO2 : 1200; H2 : ----; O2 : 200; N2 : 80
Begränsningar Potentiell urlakning av USP mineralolja eller blandningsmaterial.
Färg Opak beige
Maximalt tryck 2 bar