Läs mer
Cole Parmer Microcaps Engångsglasmikropipetter
Produktkod. 15233495 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,25 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15233495 0,25 μl Paket med 100
1 options
Produktkod. 15233495 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0795000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.46 SEK
    301.64 SEK / Paket med 100
    Save 70.82 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Precisionsborrat glaskapillärrör är toppat med en doseringsbulb.
  • Kapillärverkan flyttar vätskan upp i röret.
  • Kläm på lampan för att släppa ut vätska.
  • Exakt till ±1 % av den angivna volymen.
  • Varje paket innehåller en lampenhet och 100 engångstuber.
  • Fraktvikt 0,5 kg (1 lb.).
Specifikationer
Material Glas
Volym (metrisk) 0,25 μl
Kvantitet 100/Pk.