Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5430/5430 R
Handla allt Eppendorf Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Inkluderar:
Med Rotor A-2-MTP
Med Rotor FA-45-30-11 inklusive rotorlock
Utan rotor
Controllertyp:
Knappsats
Vridknapp
Modell:
Centrifuge 5430 R (EU-IVD)
Centrifuge 5430 R, knappsats
Centrifuge 5430 R, vred
centrifuger 5430, knappsats
centrifuger 5430, vridknappar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Max rotorkapacitet: 48 x 1,5/2,0 ml, 6 x 50 ml, 2 x MTP
- Max hastighet: 30 130 x g (17 500 rpm)
- Anmärkningsvärd mångsidighet med 12 olika rotorer
- Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
- Menystyrd, flerspråkig manövermeny (engelska, tyska, franska, spanska) med stor bakgrundsbelyst display
- 5 programnycklar för enkel åtkomst till rutinprogram
- Sparar upp till 50 användardefinierade program
- Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximerad driftsäkerhet
- Eppendorf Quicklock™ – System för att snabbt öppna och stänga rotorlocket
Greener Choice -krav
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
- Renewable Energy
- Free-of a substance that causes environmental harm
- Recyclable
- Non-Toxic
- Recycled Content
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 30 x 1.5/2 mL |
| Max. RCF | 30,130 x g |
| Kylt | Ja |
| Visa | Stor, starkt upplyst LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 11,7 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 29 cm |
| Bullernivå | <54 dB(A) med Rotor F-45-30-11 |
| Säkerhetsfunktioner | locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning |
| Timer | 30 sek till 99:59 timmar, med kontinuerlig körning |
| Bredd (engelska) Exteriör | 15 tum |
| Visa mer |
Kampanjer
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment, instruments and services.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Eppendorf™ centrifuger 5430/5430 R >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering