Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15825073 Handla allt Eppendorf Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Inkluderar:
Med Rotor A-2-MTP
Med Rotor FA-45-30-11 inklusive rotorlock
Utan rotor
Controllertyp:
Knappsats
Vridknapp
Modell:
Centrifug 5430 R (EU-IVD)
Centrifuge 5430 R, knappsats
Centrifuge 5430 R, vred
centrifuger 5430, knappsats
centrifuger 5430, vridknappar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15825073
Brand: Eppendorf™ 5428000010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den unika, cross-over Eppendorf centrifuger 5430 och 5430 R kombinerar det lilla fotavtrycket hos en mikrocentrifug med mångsidigheten hos en multifunktionscentrifug. De är extremt kompakta och kan rymma rotorer för mikroplattor och 15/50 ml koniska rör samt Eppendorf-rör och datorR-remsor.
  • Max rotorkapacitet: 48 x 1,5/2,0 ml, 6 x 50 ml, 2 x MTP
  • Max hastighet: 30 130 x g (17 500 rpm)
  • Anmärkningsvärd mångsidighet med 12 olika rotorer
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Menystyrd, flerspråkig manövermeny (engelska, tyska, franska, spanska) med stor bakgrundsbelyst display
  • 5 programnycklar för enkel åtkomst till rutinprogram
  • Sparar upp till 50 användardefinierade program
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximerad driftsäkerhet
  • Eppendorf Quicklock™ – System för att snabbt öppna och stänga rotorlocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 30 x 2 mL
Max. Hastighet 17,500 rpm
Max. RCF 30,130 x g
Kylt Ja
Visa Stor, starkt upplyst LCD
Höjd (engelska) Exteriör 11,7 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 29 cm
Bullernivå <54 dB(A) med Rotor F-45-30-11
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning
Timer 30 sek till 99:59 timmar, med kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 15 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 38 cm
Wattal 1.050 W
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Inkluderar Med Rotor FA-45-30-11 inklusive rotorlock
Mått (L x B x H) Exteriör 380 x 640 x 290 mm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controllertyp Knappsats
Rotor ingår Ja
Standarder EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (se manualen för mer information)
Temperaturområde -11 °C till +40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Modell Centrifuge 5430 R, knappsats