Beskrivning
- Max rotorkapacitet: 48 x 1,5/2,0 ml, 6 x 50 ml, 2 x MTP
- Max hastighet: 30 130 x g (17 500 rpm)
- Anmärkningsvärd mångsidighet med 12 olika rotorer
- Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
- Menystyrd, flerspråkig manövermeny (engelska, tyska, franska, spanska) med stor bakgrundsbelyst display
- 5 programnycklar för enkel åtkomst till rutinprogram
- Sparar upp till 50 användardefinierade program
- Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximerad driftsäkerhet
- Eppendorf Quicklock™ – System för att snabbt öppna och stänga rotorlocket
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 30 x 2 mL |
| Max. Hastighet | 17,500 rpm |
| Max. RCF | 30,130 x g |
| Kylt | Nej |
| Visa | Stor, starkt upplyst LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 9,8 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 25 cm |
| Bullernivå | <58 dB(A) med Rotor F-45-30-11 |
| Säkerhetsfunktioner | locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning |
| Timer | 30 sek till 99:59 timmar, med kontinuerlig körning |
| Visa mer |