Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5430/5430 R
BIOPHARMA
Produktkod. 16692832 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Inkluderar:
Med Rotor A-2-MTP
Med Rotor FA-45-30-11 inklusive rotorlock
Utan rotor
Controllertyp:
Knappsats
Vridknapp
Modell:
Centrifug 5430 R (EU-IVD)
Centrifuge 5430 R, knappsats
Centrifuge 5430 R, vred
centrifuger 5430, knappsats
centrifuger 5430, vridknappar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Inkluderar Controllertyp Modell Förpackningsstorlek
16692832 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor A-2-MTP Vridknapp centrifuger 5430, knappsats -
10326924 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inklusive rotorlock Vridknapp centrifuger 5430, vridknappar Varje
10091594 230 V, 50/60 Hz (EU) Utan rotor Knappsats centrifuger 5430, vridknappar Varje
10329443 230 V/50-60 Hz (EU) Utan rotor Vridknapp Centrifug 5430 R (EU-IVD) Varje
15825073 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inklusive rotorlock Knappsats Centrifuge 5430 R, knappsats 1 uppsättning
15845073 230 V, 50/60 Hz (EU) Utan rotor Knappsats Centrifuge 5430 R, knappsats Varje
15865073 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inklusive rotorlock Vridknapp Centrifuge 5430 R, vred 1 uppsättning
15885073 230 V, 50/60 Hz (EU) Utan rotor Vridknapp Centrifuge 5430 R, vred Varje
15865063 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inklusive rotorlock Knappsats centrifuger 5430, knappsats 1 uppsättning
15845063 230 V, 50/60 Hz (EU) Utan rotor Knappsats centrifuger 5430, vridknappar Varje
15885063 230 V, 50/60 Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11 inklusive rotorlock Vridknapp centrifuger 5430, knappsats 1 uppsättning
15805073 230 V, 50/60 Hz (EU) Utan rotor Vridknapp centrifuger 5430, knappsats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16692832 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5427000178
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Den unika, cross-over Eppendorf centrifuger 5430 och 5430 R kombinerar det lilla fotavtrycket hos en mikrocentrifug med mångsidigheten hos en multifunktionscentrifug. De är extremt kompakta och kan rymma rotorer för mikroplattor och 15/50 ml koniska rör samt Eppendorf-rör och datorR-remsor.
  • Max rotorkapacitet: 48 x 1,5/2,0 ml, 6 x 50 ml, 2 x MTP
  • Max hastighet: 30 130 x g (17 500 rpm)
  • Anmärkningsvärd mångsidighet med 12 olika rotorer
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Menystyrd, flerspråkig manövermeny (engelska, tyska, franska, spanska) med stor bakgrundsbelyst display
  • 5 programnycklar för enkel åtkomst till rutinprogram
  • Sparar upp till 50 användardefinierade program
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximerad driftsäkerhet
  • Eppendorf Quicklock™ – System för att snabbt öppna och stänga rotorlocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. RCF 30,130 x g
Kylt Nej
Bullernivå <60 dB(A)
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning
Timer 30 sek till 99:59 timmar, med kontinuerlig körning
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Inkluderar Med Rotor A-2-MTP
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controllertyp Vridknapp
Standarder EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (se manualen för mer information)
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Modell centrifuger 5430, knappsats
Visningstyp Stor, starkt upplyst LCD
Produkttyp Mikrocentrifuger