Beskrivning
- Polypropylen (PP) konstruktion
- Inkluderar låslock
- Fri från RNas, DNas och endotoxiner
- Matt etikettfält och uppdelning för grov volymavläsning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Längd (metrisk) | 30 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Skrivområde | Ja |
| Diameter (metrisk) | 7.9 mm |
| Max. RCF | 30,000 x g |