Läs mer
Brand™ Mikrocentrifugrör 2mL med låslock
Produktkod. 15338665 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15338665 2 ml Paket med 500
1 options
Produktkod. 15338665 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 780546
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enhetlig väggtjocklek för konsekventa, repeterbara resultat
  • Idealisk för användning i forsknings-, vetenskapliga och andra laboratoriemiljöer
  • Icke-steril
  • Autoklaverbar vid 120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 2 ml