Beskrivning
- Anodiserat aluminiumblock med tolv borrhål som rymmer 1,7 ml mikrocentrifugrör
- Hållaren kan placeras på vilken plan frystorkningsyta som helst som inuti Clear Chambers eller den inbyggda vakuumtorkkammaren på FreeZone Konsolsystem; eller på FreeZone Torkarhyllor, produkthyllor eller uppvärmda produkthyllor
- Ger temperaturstabilitet till små prover som är känsliga för återsmältning
- Mikrocentrifugrör ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mikrocentrifugrörhållare |
| Bredd (engelska) | 3,0 tum. |
| Bredd (metrisk) | 76.2 mm |
| Höjd (engelska) | 1,0 tum. |
| Höjd (metrisk) | 25.4 mm |
| Längd (engelska) | 2,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 57.15 mm |