Läs mer
Bel-Art™ Kåpa för mikrocentrifugrörställ
Produktkod. 12694105 Handla allt SP Scienceware Produkter
:
Genomskinlig; 5/förpackning
Produktkod. 12694105
Brand: Bel-Art™ F188450100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För skydd av prover.
  • För användning med 96-brunnars mikrocentrifugrörställ
  • Genomskinlig för enkel visning
Specifikationer
Produkttyp Kåpa för mikrocentrifugrörställ
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Genomskinligt
Håller Mikrocentrifugrör (1,5 till 2 ml)
Material Polyeten
Positioner 96
Form Rektangulär
Hyllor Ingen
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Skydd av prover
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrörställ med 96 brunnar
Antal per förpackning 5
Längd (metrisk) 206 mm
Bredd (metrisk) 119 mm
Höjd (metrisk) 29 mm