Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugrörställ
Description
- Rackfärger hjälper till med provorganisering och snabb visuell identifiering
- Alfanumeriskt index möjliggör enkel röridentifiering
- Matt sidopanel accepterar tejp eller direkt märkning
- Ingjutna handtag ger ett säkert grepp vid transport
- Kan användas för frysförvaring ner till -80 °C (-112 °F)
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Övergripande mått (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16” )
Spécification
Spécification
| Förslutning ingår | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Diverse fluorescerande |
| Håller | Mikrorör |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 96 |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | 1,5/2,0 ml mikrorör |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt). | -80 °C |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?