Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugrörställ
Produktkod. 15303687
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Diverse fluorescerande
Fluorescerande blå
Fluorescerande gul
Fluorescerande rosa
Grön
Lavendel
Naturlig
Rosa
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15303687 Diverse -
15550062 Naturlig Paket med 5
15353677 Lavendel Paket med 5
15560062 Svart Paket med 5
12684105 Diverse fluorescerande -
15530072 Fluorescerande blå Paket med 5
15560072 Fluorescerande gul Paket med 5
15570072 Fluorescerande rosa Paket med 5
15373677 Grön Paket med 5
15383677 Rosa Paket med 5
15393677 Blått Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15303687 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F188450031
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer 0,5 ml mikrocentrifugrör på ena sidan medan den motsatta sidan rymmer 1,5 ml till 2,0 ml mikrocentrifugrör. 96 brunnar på varje sida håller rören upprätt i en 8 x 12 array.
  • Rackfärger hjälper till med provorganisering och snabb visuell identifiering
  • Alfanumeriskt index möjliggör enkel röridentifiering
  • Matt sidopanel accepterar tejp eller direkt märkning
  • Ingjutna handtag ger ett säkert grepp vid transport
  • Kan användas för frysförvaring ner till -80 °C (-112 °F)
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Övergripande mått (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16” )
Specifikationer
Förslutning ingår Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Håller Mikrorör
Material Polypropen
Positioner 96
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 1,5/2,0 ml mikrorör
Kvantitet 5/Pk.
Temperaturområde (metriskt). -80 °C
Mått (L x B x H) 213 x 114 x 27mm
Längd (metrisk) 213 mm
Inkluderar Matt sidopanel för märkning
Produkttyp Mikrorörstativ
Höjd (metrisk) 27 mm
Array 8 x 12
Bredd (metrisk) 114 mm