Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugrörställ
Produktkod. 15373677 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Diverse fluorescerande
Fluorescerande blå
Fluorescerande grönt
Fluorescerande gul
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Grön
Gult
Lavendel
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15373677
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rymmer 0,5 ml mikrocentrifugrör på ena sidan medan den motsatta sidan rymmer 1,5 ml till 2,0 ml mikrocentrifugrör. 96 brunnar på varje sida håller rören upprätt i en 8 x 12 array.
  • Rack colors assist in sample organization and quick visual identification
  • Alphanumeric index permits easy tube identification
  • Matte side panel accepts tape or direct labeling
  • Molded in handles provide a secure grip for transport
  • Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
  • Overall dimensions (L x W x H): 21.3 x 11.4 x 2.7cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifikationer
Inkluderar Matte Side Panel for Labeling
Produkttyp Microtube Rack
Förslutning ingår No
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Grön
Håller Microtubes
Material Polypropylene
Positioner 96
Form Rectangular
För användning med (utrustning) 1.5/2.0mL microtubes
Kvantitet 5/Pk.
Temperaturområde (metriskt). -80°C
Mått (L x B x H) 213 x 114 x 27mm
Längd (metrisk) 213 mm
Bredd (metrisk) 114 mm
Höjd (metrisk) 27 mm