Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugrörställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Diverse fluorescerande
Fluorescerande blå
Fluorescerande grönt
Fluorescerande gul
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Grön
Gult
Lavendel
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Rack colors assist in sample organization and quick visual identification
- Alphanumeric index permits easy tube identification
- Matte side panel accepts tape or direct labeling
- Molded in handles provide a secure grip for transport
- Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
- Autoclavable at 121°C (250°F)
- Overall dimensions (L x W x H): 21.3 x 11.4 x 2.7cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Matte Side Panel for Labeling |
| Produkttyp | Microtube Rack |
| Förslutning ingår | No |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Rosa |
| Håller | Microtubes |
| Material | Polypropylene |
| Positioner | 96 |
| Form | Rectangular |
| Visa mer |