Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugrörställ
Description
- Rackfärger hjälper till med provorganisering och snabb visuell identifiering
- Alfanumeriskt index möjliggör enkel röridentifiering
- Matt sidopanel accepterar tejp eller direkt märkning
- Ingjutna handtag ger ett säkert grepp vid transport
- Kan användas för frysförvaring ner till -80 °C (-112 °F)
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Övergripande mått (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16” )
Specifications
Specifications
| Förslutning ingår | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Håller | Mikrorör |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 96 |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | 1,5/2,0 ml mikrorör |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt). | -80 °C |
| Show More |