Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugrörställ
Product Code. 15570072 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Färg:
Blått
Diverse
Diverse fluorescerande
Fluorescerande blå
Fluorescerande grönt
Fluorescerande gul
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Grön
Gult
Lavendel
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Svart
Unit Size:
Paket med 5
Product Code. 15570072
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450023
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Rymmer 0,5 ml mikrocentrifugrör på ena sidan medan den motsatta sidan rymmer 1,5 ml till 2,0 ml mikrocentrifugrör. 96 brunnar på varje sida håller rören upprätt i en 8 x 12 array.
  • Rack colors assist in sample organization and quick visual identification
  • Alphanumeric index permits easy tube identification
  • Matte side panel accepts tape or direct labeling
  • Molded in handles provide a secure grip for transport
  • Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F)
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
  • Overall dimensions (L x W x H): 21.3 x 11.4 x 2.7cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifications
Inkluderar Matte Side Panel for Labeling
Produkttyp Microtube Rack
Förslutning ingår No
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Fluorescerande rosa
Håller Microtubes
Material Polypropylene
Positioner 96
Form Rectangular
För användning med (utrustning) 1.5/2.0mL microtubes
Kvantitet 5/Pk.
Temperaturområde (metriskt). -80°C
Mått (L x B x H) 213 x 114 x 27mm
Längd (metrisk) 213 mm
Bredd (metrisk) 114 mm
Höjd (metrisk) 27 mm