Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrocentrifugrörställ
Produktkod. p-7083215 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Diverse fluorescerande
Fluorescerande blå
Fluorescerande grönt
Fluorescerande gul
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Grön
Gult
Lavendel
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15550062
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Rymmer 0,5 ml mikrocentrifugrör på ena sidan medan den motsatta sidan rymmer 1,5 ml till 2,0 ml mikrocentrifugrör. 96 brunnar på varje sida håller rören upprätt i en 8 x 12 array.
  • Rackfärger hjälper till med provorganisering och snabb visuell identifiering
  • Alfanumeriskt index möjliggör enkel röridentifiering
  • Matt sidopanel accepterar tejp eller direkt märkning
  • Ingjutna handtag ger ett säkert grepp vid transport
  • Kan användas för frysförvaring ner till -80 °C (-112 °F)
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Övergripande mått (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16” )
Specifikationer
Inkluderar Matt sidopanel för märkning
Produkttyp Mikrorörstativ
Förslutning ingår Nej
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)
Färg Naturlig
Håller Mikrorör (96)
Material Polypropen
Positioner 96
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 1,5/2,0 ml mikrorör
Kvantitet 5/Pk.
Temperaturområde (metriskt). -80 °C
Mått (L x B x H) 213 x 114 x 27mm
Längd (metrisk) 213 mm
Bredd (metrisk) 114 mm
Höjd (metrisk) 27 mm