Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrörställ
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Rött
Vitt
Positioner:
20
84
128
Kvantitet:
1
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Designad för att hålla 1,5 ml mikrocentrifugrör. BrandTech™ BRAND™ Mikrocentrifugrörställ är konstruerade av autoklaverbar polypropen med ett driftstemperaturområde mellan -20 C °till +90 °C. 84-rörs- och 128-rörsversionerna passar 1,5 mL-rör och är staplingsbara med alfanumeriska markeringar, medan 20-rörsversionen har numrerade positioner och passar antingen 1,5 mL-rör eller 0,5 mL-rör med en adapter.
- Tillverkad av autoklaverbar polypropen (121 °C, 2 bar; enl. DIN EN 285).
- BRAND™ Mikrocentrifugställ finns i versioner med 20, 84 och 128 rör.
- 84-rörs- och 128-rörsversionerna passar 1,5 ml rör, är staplingsbara med alfanumeriska markeringar
- Drifttemperaturområde -20 C °till +90 °C.
- 20-rörsversionen har numrerade positioner och passar antingen 1,5 ml rör eller 0,5 ml rör med en adapter.
- Rymmer även mikrocentrifugrör från andra tillverkare.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrocentrifugrörstativ |
| Array | 8 x 16 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Rött |
| Håller | Mikrorör (11 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 128 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | None |
| Staplingsbar | Ja |
| Visa mer |