Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör
Produktkod. 30243949 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Produktkod. Färg
30243949 Genomskinlig
1 options
Produktkod. 30243949 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 780555
I lager
Hög renhet för krävande applikationer, med tättslutande snäpplock som kan öppnas och stängas med en hand.
Mikrorör för engångsbruk tillverkade av högkvalitativt PP. Välj mellan 1,5 och 5 ml nominell kapacitet. Kvalitetsnivån BIO-CERT™ PCR-KVALITET säkerställer erforderlig renhet för PCR-uppsättningar, lagring av PCR-prover och andra applikationer med höga krav på renhet.
Levereras med ett lättöppnat snäpplock. Engångsmikrorören kan centrifugeras upp till det angivna maximala RCF-värdet och autoklaveras vid 121 °C (2 bar) enligt DIN EN 285. För en avläsning av den ungefärliga volymen har de en lättläst gradering. För enkel identifiering av prover finns olika färger tillgängliga.
BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener och PCR-hämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Bottenform Konisk (Starfoot)
Form Cylindrisk
Produkttyp Mikrocentrifugrör