Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör med påsatta skruvlock
Produktkod. 10614731 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Formatera:
Konisk botten
Självstående, konisk botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10614731
Brand: BRAND™ 780710
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen med polypropen skruvlock. BRAND™ Mikrocentrifugrör med påsatta skruvlock har ett frostat märkningsområde för identifiering eller andra ändamål. Uppfyller DIN EN 285 standarder. Autoklaverbar vid 121 °C (2 bar). Färgade polypropenlockinsatser för identifiering kan köpas separat.
  • Tillverkad av polypropen med polypropen skruvlock.
  • Uppfyller DIN EN 285 standarder.
  • Frostad markeringsområde tillåter providentifiering eller andra noteringar.
  • Temperaturområde: -196 °C till 121 °C.
  • Autoklaverbar vid 121 °C (2 bar)
  • Färgade polypropenlockinsatser för identifiering kan köpas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Material Polypropen
Formatera Självstående, konisk botten
Antal per förpackning 1000/pack
Temperaturområde (metriskt) –196 till 121 °C
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock