Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör med påsatta skruvlock
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Formatera:
Konisk botten
Självstående, konisk botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen med polypropen skruvlock.
- Uppfyller DIN EN 285 standarder.
- Frostad markeringsområde tillåter providentifiering eller andra noteringar.
- Temperaturområde: -196 °C till 121 °C.
- Autoklaverbar vid 121 °C (2 bar)
- Färgade polypropenlockinsatser för identifiering kan köpas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Material | Polypropen |
| Formatera | Konisk botten |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| Temperaturområde (metriskt) | –196 till 121 °C |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Examen | Upp till 1 ml |