Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör med låsande snäpplock
Produktkod. p-5074227 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
Max. RCF:
25,000 x g
26,000 x g
30,000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15442545
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mikrocentrifugrör av polypropen är DNas/RNas- och pyrogenfria
  • DNas/RNas och pyrogenfri
  • Autoklaverbar och tål temperaturer till -86 °C
  • Graderade rör finns i tre storlekar - 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml
Specifikationer
Keps stil Låsande snäpplock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Färg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Max. RCF 25,000 x g
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (metrisk) 40 mm