Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör med skruvlock
Produktkod. 10165813 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
2 mL
Förslutningstyp:
Ingår ej
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10165813
Brand: BRAND™ 780755
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Täckgängan (PP) och reaktionsröret (PP) är perfekt matchade och i kombination med silikontätningen ger ett tillförlitligt skydd mot vätskeläckage eller penetration
  • Sterila reaktionsrör levereras med påsatta skruvlock och är icke-mutagena och icke-cytotoxiska
  • Med matt etikettfält
  • Användning: -196° C till 121° C
  • sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -6
  • Fri från DNA, DNas, RNas, endotoxiner
  • Färgade omslag finns tillgängliga för effektiv provhantering
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
    Material Polypropen
    Höjd (metrisk) 44 mm
    Inkluderar Bas
    Graderad Nej
    Förslutningstyp Skruvlock
    Max. RCF 17,000 G
    Diameter (metrisk) 13 mm