Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifuger, mikro 17/17R
Produktkod. 11516873 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Förpackningsstorlek
11516873 Nej Varje
11526873 Ja Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11516873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28930.00 SEK
    24058.92 SEK / Paket med 1
    Save 4871.08 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Justerbar 99-minuters timer och snabbsnurrfunktion för korta körningar.
  • Kapacitet: 48 ml (24 x 1,5/2 ml rör)
  • Maxhastighet/RCF: 13 300 rpm/17 000 x g
  • Justerbar 99 minuters timer och snabbsnurrfunktion för korta körningar
  • levereras med klicktätningsrotor (24 platser 1,5/2ml) och bioinneslutningslock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 13,300 rpm
Max. RCF 17,000 x g
Ventilerad Ja
Beskrivning Mikrocentrifug mikro 17, ventilerad
Kylt Nej