Läs mer
Cytiva Microcheck™ Beverage Monitor
Produktkod. 17124401
Change view
Material (membran):
GN-6 Metricel blandad cellulosaester
Metricel Svart membranmodifierad PES
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (membran) unitSize
17124401 Metricel Svart membranmodifierad PES Paket med 50
17104401 GN-6 Metricel blandad cellulosaester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17124401 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 4763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.55 SEK
    1794.12 SEK / Paket med 50
    Save 151.43 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt att använda, mångsidiga, bulkförpackade engångsfiltertrattar är idealiska för mikrobiell analys.
  • Kan konverteras till en petriskål för odling eller enkelt ta bort membranet för att placeras på separat agarskål
  • Produkten är inte godkänd för användning i medicinsk klinisk kirurgi eller andra patientapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Svart
Beskrivning Polystyrenskydd, polypropencylinder/bas, polyetenadaptermaterial, cellulosastöddyna
Porstorlek 0,45μ m
Kvantitet 50/Pk.
Sterilitet Gamma-bestrålad
Material (membran) Metricel Svart membranmodifierad PES