Läs mer
Cytiva Microcheck™ Beverage Monitor
Produktkod. p-7089761
Material (membran):
GN-6 Metricel blandad cellulosaester
Metricel Svart membranmodifierad PES
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 17104401
Brand: Cytiva 4761
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lätt att använda, mångsidiga, bulkförpackade engångsfiltertrattar är idealiska för mikrobiell analys.
  • Kan konverteras till en petriskål för odling eller enkelt ta bort membranet för att placeras på separat agarskål
  • Produkten är inte godkänd för användning i medicinsk klinisk kirurgi eller andra patientapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Svart
Beskrivning Polystyrenskydd, polypropencylinder/bas, polyetenadaptermaterial, cellulosastöddyna
Porstorlek 0,45μ m
Kvantitet 50/Pk.
Sterilitet Gamma-bestrålad
Material (membran) GN-6 Metricel blandad cellulosaester