Läs mer
Cytiva Microcheck™ Beverage Monitor med Metricel™ Svart membran
Beskrivning
- Kan konverteras till en petriskål för odling eller enkelt ta bort membranet för att placeras på separat agarskål
- Ej godkänd för användning i medicinsk klinisk kirurgi eller andra patientapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Porstorlek | 0,8μ m |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Produkttyp | Gridded filtreringstratt |
| Material (membran) | Metricel Blandad cellulosaester |