Läs mer
Cytiva Life Sciences™ MicroCheck II Beverage Monitor
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Beskrivning
Kan konverteras till en petriskål för odling eller enkelt ta bort membranet för att placeras på separat agarskål.
- Kan konverteras till en petriskål för odling eller enkelt ta bort membranet för att placeras på separat agarskål.
- Klar att använda: ta helt enkelt ur kartongen och placera direkt på ett filtergrenrör.
- Inget behov av gummiproppar eller adaptrar.
- Volymgraderingar är tydligt markerade för enkel läsning från vilken synvinkel som helst.
- Volymgraderingar markerade externt på tratten för att förhindra potentiellt kvarhållande av organismer.
- Externa märken uppfyller riktlinjerna i standardmetoder för analys av vatten och avloppsvatten, nuvarande utgåva.
- Filtermedia: GN Metricel™ (blandade cellulosaestrar) och Metricel™ Svarta (modifierade polyetersulfon) membran
- Cylinder och bas: polypropen
- Överdrag: polystyren
- Plugg: Polyeten
- Trattadapter: Polyeten
- Stöddyna: Cellulosa
- Höjd: 7,6 cm (3,0 tum)
- Diameter: 6,1 cm (2,4 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Beskrivning | Drycksmonitor |
| Kvantitet | 50 trattar |
| Produkttyp | Filtreringstratt |