Läs mer
Ansell™ Microchem™ 3000 Förkläden med ärmar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 45
Beskrivning
- Förkläde med ärmar
- Kardborreknäppning bak
- Elastiska handleder
- Svetsade sömmar
- Flerlagers barriärtyg effektivt mot många kemikalier
- Mycket synlig ljusgul för förbättrad arbetarsäkerhet
- Lätt men ändå hållbar
- Antistatisk enligt EN 1149-5
Specifications
Specifications
| Typ | Skyddsförkläde |
| Storlek | Betydande |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Förslutningstyp | Krok och ögla (bak) |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Manschettstil | Elastisk |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Certifikat och efterlevnad | Typ PB 3/4 EN 14605, Typ PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1 |
| Sömtyp | Ultraljudssvetsad |