Läs mer
Ansell™ Microchem™ 3000 Förkläden med ärmar
Produktkod. 15526604 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 45
Produktkod. 15526604
Brand: Ansell™ YE30W0021405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av ett flerlagers barriärlaminat. Ansell Microchem™ 3000 Förkläden med ärmar med svetsade sömmar ger vätsketäta anslutningar.
  • Förkläde med ärmar
  • Kardborreknäppning bak
  • Elastiska handleder
  • Svetsade sömmar
  • Flerlagers barriärtyg effektivt mot många kemikalier
  • Mycket synlig ljusgul för förbättrad arbetarsäkerhet
  • Lätt men ändå hållbar
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skyddsförkläde
Storlek X-large
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Förslutningstyp Krok och ögla (bak)
Manschettstil Elastisk
Antal fickor Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad Typ PB 3/4 EN 14605, Typ PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1
Sömtyp Ultraljudssvetsad