Läs mer
Ansell™ Microchem™ 3000 Förkläden med ärmar
Produktkod. 15596594 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 45
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15596594 Liten Paket med 45
15506604 Intermediär Paket med 45
15516604 Betydande Paket med 45
15526604 X-large Paket med 45
15536604 2X-large Paket med 40
17111115 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15596594 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer YE30W0021402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av ett flerlagers barriärlaminat. Ansell Microchem™ 3000 Förkläden med ärmar med svetsade sömmar ger vätsketäta anslutningar.
  • Förkläde med ärmar
  • Kardborreknäppning bak
  • Elastiska handleder
  • Svetsade sömmar
  • Flerlagers barriärtyg effektivt mot många kemikalier
  • Mycket synlig ljusgul för förbättrad arbetarsäkerhet
  • Lätt men ändå hållbar
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skyddsförkläde
Storlek Liten
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Förslutningstyp Krok och ögla (bak)
Manschettstil Elastisk
Antal fickor Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad Typ PB 3/4 EN 14605, Typ PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1
Sömtyp Ultraljudssvetsad