Läs mer
Ansell™ Microchem™ 3000 Overaller med luva och integrerade strumpor
Produktkod. 15546594 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Produktkod. 15546594
Brand: Ansell™ YE30W0012203
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MICROCHEM™ 3000 Overaller med huva och integrerade strumpor är ett av de lättaste och mest bekväma kemikalieskyddsplaggen på marknaden idag. Detta slitstarka flerskiktstyg ger en extremt effektiv barriär mot både oorganiska kemikalier och biologiska faror.
  • Overall med 2-delad huva
  • Integrerade strumpor med stövelöverlapp
  • Dubbel dragkedja
  • Dubbla muddar
  • Elastisk huva, midja, dubbla muddar
  • Utmärkt vätskepenetreringsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron)
  • Genomsläpplig för fuktånga (“ andas” ) för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri för färgsprutning
  • Låg ludd för att minska risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
  • Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Intermediär
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk, Bifogade strumpor, Boot Overflaps
Manschettstil Dubbel, Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel, elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja
Sömtyp Svetsad
Certifikat och efterlevnad Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Beskrivning Huva, integrerade strumpor med stövelöverlapp
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, integrerade strumpor med stövelöverlapp