Läs mer
Ansell™ Microchem™ 3000 Overaller med luva och integrerade strumpor
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 20
Beskrivning
- Overall med 2-delad huva
- Integrerade strumpor med stövelöverlapp
- Dubbel dragkedja
- Dubbla muddar
- Elastisk huva, midja, dubbla muddar
- Utmärkt vätskepenetreringsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron)
- Genomsläpplig för fuktånga (“ andas” ) för att minska risken för värmestress
- Silikonfri för färgsprutning
- Låg ludd för att minska risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
- Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
- Antistatisk enligt EN 1149-5
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | 3X-large |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk, Bifogade strumpor, Boot Overflaps |
| Manschettstil | Dubbel, Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | 2-panel, elastisk |
| Förslutningstyp | Dubbel dragkedja |
| Visa mer |