Läs mer
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, modell 755
Produktkod. 15795592 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15795592 Betydande Paket med 3
15785592 Intermediär Paket med 3
15705602 X-large Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15795592 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer GR40T0075504
Beräknad leverans: 16-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine är en inkapslad kemisk skyddsdräkt för användning med luftmatade/tillförda system.
  • Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
  • Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
  • Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
  • HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
  • Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten
  • Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
  • Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
  • Fäst av bäraren och avtagbar för återanvändning när så är lämpligt
  • Luftflöde justerbart från 340 l/min till 590 l/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar
  • Polyesterbandbälte med YKK spänne för en säker anslutning om flygbolaget skulle haka fast eller dras
  • Varningsvissling för lågt flöde
  • Externt anslutningsfäste svänger 360°
  • En rad externa anslutningsalternativ för flygbolag finns tillgängliga (kontakt Ansell Microgard Ltd eller din distributör för mer information)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Disponibel Begränsad användning
Midja stil Elastisk
Ankel stil Fästa strumpor
Manschettstil Dubbel
Hals stil Med huva
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Svetsat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594