Läs mer
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, modell 755
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
- Exceptionellt skydd, över 200 kemikaliepermeationstestade, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Svetsade och tejpade sömmar, vår högsta barriär mot vätskor och partiklar
- Panoramavisirdesign säkerställer ett bra synfält för bäraren
- Ett urval av ärmalternativ tillgängliga, inklusive dubbla manschetter och permanent fästa kemikalieskyddshandskar
- HEPA-filter ger sekundärt skydd mot luftföroreningar och en SMC ljuddämpare säkerställer att ljudet inuti dräkten alltid är under 70 dB (även vid maximalt luftflöde)
- Dräkt-/bältesmonterad regulator komplett med en varningsvissling för lågt flöde AVANT STS regulator kan monteras på dräkten och tas bort för återanvändning förutsatt att rengöring och dekontaminering är tillåten
- Nödsnöre tillåter snabb avtagning av dräkten i nödfall eller onödig ångest för bäraren
- Fästa strumpor med elastisk stövelöverlapp - Strumpor är designade för att bäras inuti kemikalieskyddsstövlar med benöverlappen på utsidan för att minska risken för kemikalieintrång
- Fäst av bäraren och avtagbar för återanvändning när så är lämpligt
- Luftflöde justerbart från 340 l/min till 590 l/min vid ett arbetstryck på 3,5 till 5 bar
- Polyesterbandbälte med YKK spänne för en säker anslutning om flygbolaget skulle haka fast eller dras
- Varningsvissling för lågt flöde
- Externt anslutningsfäste svänger 360°
- En rad externa anslutningsalternativ för flygbolag finns tillgängliga (kontakt Ansell Microgard Ltd eller din distributör för mer information)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Limited-use |
| Midja stil | Elastic |
| Ankel stil | Attached Socks |
| Manschettstil | Double |
| Hals stil | Hooded |
| Visa mer |