Läs mer
Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 Cape Hood med visir
Produktkod. 15536464 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Kvantitet:
20/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15536464 20/Pk. Paket med 20
1 options
Produktkod. 15536464 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer GR40T0051600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22842.80 SEK
    14677.28 SEK / Paket med 20
    Save 8165.52 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Fästs under armarna med kardborreband. Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 Cape Hood med visir skyddar från organiska och oorganiska kemiska och biologiska ämnen.
  • Tillverkad av flerlagers barriärlaminattyg
  • Huva med PVC-visir och 76 mm kroppspanel
  • Svetsade och tejpade sömmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddshuva
Storlek Universell
Material Flerskikts barriärlaminattyg, PVC
Färg Klart
Förslutningstyp Krok och slinga
Disponibel Begränsad användning
Kvantitet 20/Pk.
Konstruktion Ultraljudssvetsad
Huva typ Cape Hood med visir och 3-tums kardborreband. Svetsade och tejpade skarvar.