Beskrivning
- Overall med elastisk 2-delad huva och dubbla dragkedjor i fronten.
- Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar.
- Permeation testad mot över 180 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Textilliknande insida förbättrar bärarens acceptans
- Antistatisk enligt EN 1149-5
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsoveraller |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Dubbel, Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |