Läs mer
Ansell™ Microchem™ 4000 Overaller med huva
Produktkod. p-7074269 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15506444 X-large Paket med 10
15576434 Liten Paket med 10
15586434 Intermediär Paket med 10
15596434 Betydande Paket med 10
15516444 2X-large Paket med 10
15526444 3X-large Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15506444 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer GR40T0011105
Ger en exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen. Ansell Microchem™ 4000 Overall med huva är konstruerad av ett unikt flerlagerstyg känt för sin lätta men ändå robusta textilkänsla.
  • Overall med elastisk 2-delad huva och dubbla dragkedjor i fronten.
  • Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar.
  • Permeation testad mot över 180 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Textilliknande insida förbättrar bärarens acceptans
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Disponibel Begränsad användning
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Dubbel, Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel, elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja framtill
Sömtyp Inspelat, Svetsat
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva