Läs mer
Ansell™ Microchem™ 4000 Overaller med huva och ansiktstätning
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
- Overall med elastisk 2-delad huva med ansiktstätning av neoprengummi
- Bunden Ansell Barriärhandskar, med överärmar och fingeröglor
- Integrerade strumpor och stövelöverlapp
- Horisontell dragkedja baktill
- Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar.
- Permeation testad mot över 180 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
- Textilliknande insida förbättrar bärarens acceptans
- Antistatisk enligt EN 1149-5
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Limited-use |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk, Bifogade strumpor, Boot Overflaps |
| Manschettstil | Dubbel, Elastisk, Bifogade handskar |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |