Läs mer
Ansell™ Microchem™ 4000 Overaller med luva och handskar
Produktkod. p-7074270 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15536444
Brand: Ansell™ GR40T0012103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen. Ansell Microchem™ 4000 Overaller med huva och handskar är tillverkade av ett unikt flerskiktstyg känt för sin lätta men ändå robusta textilkänsla.
  • Overall med elastisk 2-delad huva med fäst Ansell Barriärhandskar
  • System med dubbla dragkedjor på framsidan.
  • Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar.
  • Permeation testad mot över 180 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Textilliknande insida förbättrar bärarens acceptans
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Disponibel Limited-use
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Dubbel, Elastisk, Bifogade handskar
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel, elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja framtill
Sömtyp Tejpade, Svetsad
Motstånd Chemicals
Certifikat och efterlevnad Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, bifogade handskar