Läs mer
Ansell™ Microchem™ 4000 Overall med luva och integrerade strumpor
Product Code. 15506454 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Unit Size:
Paket med 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek Unit Size
15506454 Betydande Paket med 8
15586444 Liten Paket med 8
15596444 Intermediär Paket med 8
15516454 X-large Paket med 8
15526454 2X-large Paket med 8
15536454 3X-large Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15506454 Supplier Ansell™ Supplier No. GR40T0012204
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
View all promotions
I lager
Designad för att ge en exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen. Ett unikt barriärtyg i flera lager känt för sin lätta, men ändå robusta textilkänsla och exceptionella barriär mot organiska och oorganiska kemikalier.
  • Overall med elastisk 2-delad huva med integrerade strumpor och stövelöverdrag
  • System med dubbla dragkedjor på framsidan.
  • Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar.
  • Permeation testad mot över 180 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Textilliknande insida förbättrar bärarens acceptans
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Disponibel Begränsad användning
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk, Fästa strumpor, Boot-överklaffar
Manschettstil Dubbel, Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel, elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja framtill
Sömtyp Inspelat, Svetsat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Beskrivning Huva, integrerade strumpor med stövelöverlapp
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, integrerade strumpor med stövelöverlapp
Show More Show Less
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.