Läs mer
Ansell™ Microchem™ 4000 Overall med luva och integrerade strumpor
Produktkod. 15596444 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15596444 Intermediär Paket med 8
15506454 Betydande Paket med 8
15586444 Liten Paket med 8
15516454 X-large Paket med 8
15526454 2X-large Paket med 8
15536454 3X-large Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15596444 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer GR40T0012203
Beräknad leverans: 11-02-2027
Designad för att ge en exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen. Ett unikt barriärtyg i flera lager känt för sin lätta, men ändå robusta textilkänsla och exceptionella barriär mot organiska och oorganiska kemikalier.
  • Overall med elastisk 2-delad huva med integrerade strumpor och stövelöverdrag
  • System med dubbla dragkedjor på framsidan.
  • Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar.
  • Permeation testad mot över 180 kemikalier, inklusive kemiska krigföringsmedel
  • Textilliknande insida förbättrar bärarens acceptans
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Klart
Disponibel Begränsad användning
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk, Fästa strumpor, Boot-överklaffar
Manschettstil Dubbel, Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel, elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja framtill
Sömtyp Inspelat, Svetsat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Beskrivning Huva, integrerade strumpor med stövelöverlapp
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, integrerade strumpor med stövelöverlapp