Läs mer
Ansell Microchem™ 4000 överstövlar
Produktkod. 15586464 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Elastisk öppning och knytband
Förpackningsstorlek:
100 par
Produktkod. Förslutningstyp Förpackningsstorlek
15586464 Elastisk öppning och knytband 100 par
1 options
Produktkod. 15586464 Leverantör Ansell Leverantörsnummer GR40W0040600
I lager
Passar över skor med EU-storlek 42 till 46 (UK 8-11.) Overstövlar är gjorda av ett flerlagers barriärlaminat.
  • Dubbel sula design
  • Elastisk öppning och knytband
  • Ultraljudssvetsade sömmar
  • Flerskikts barriärlaminat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Passar över Euro-storlekarna 42-46 (UK 8-11)
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Latexfri Ja
Färg Klart
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk öppning och knytband
Sula Typ Dubbel sula design
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Kategori I PPE, 89/686/EEG
Förpackningsmängd 100/Pk
Motstånd Kemikaliebeständig
Produkttyp Stövelskydd