Beskrivning
- Overall med 2-delad huva
- Elastisk huva, handleder och vrister
- Dubbel dragkedja
- Flamskyddande tyg behandlat med PVC-barriärfilm
- Skyddar mot flytande kemikalier enligt EN Typ 3 och 4
- Optimerad passform ger komfort och säkerhet
- Mycket synlig ljusröd färg för att förbättra arbetarnas säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Flamskyddande tyg med PVC-spärrfilm |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Limited-use |
| Midja stil | Elastic at Back |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |