Läs mer
Ansell™ Microchem™ CFR Overall med huva
Produktkod. 15556484 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
Microchem™ CFR bör aldrig bäras isolerat för flamskydd. Bär alltid ovanpå plagg som uppnår EN ISO 14116 Index 2 eller högre.
Produktkod. 15556484
Brand: Ansell™ RD96T0011104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Microchem™ CFR bör aldrig bäras isolerat för flamskydd. Bär alltid ovanpå plagg som uppnår EN ISO 14116 Index 2 eller högre.
MICROCHEM™ CFR är ett flamskyddande material designat för att bäras över vävda termiska skyddsplagg som t.ex. NOMEX™ , som ger skydd mot partiklar och trycksatt vätskespray utan att kompromissa med arbetarskyddet i händelse av brand.
  • Overall med 2-delad huva
  • Elastisk huva, handleder och vrister
  • Dubbel dragkedja
  • Flamskyddande tyg behandlat med PVC-barriärfilm
  • Skyddar mot flytande kemikalier enligt EN Typ 3 och 4
  • Optimerad passform ger komfort och säkerhet
  • Mycket synlig ljusröd färg för att förbättra arbetarnas säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Flamskyddande tyg med PVC-spärrfilm
Färg Rött
Disponibel Limited-use
Midja stil Elastic at Back
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel, elastisk
Förslutningstyp Dubbel dragkedja
Sömtyp Sydd, Tejpade
Sterilitet Non-sterile
Motstånd Chemicals
Certifikat och efterlevnad EN14605 Typ 3 och 4, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva