Läs mer
MP Biomedicals™ Microchem I Skrivarpapper för SafTest™ Testsatser
Produktkod. 15523467 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15523467 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15523467 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 07MC1030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 SEK
    128.53 SEK / Paket med 1
    Save 6.47 SEK
    4% Av
I lager
Microchem I Skrivarpapper för Saftest™ analysator.
  • Tillbehör till SafTest™ vakuumpump
  • Ersättningslabware
  • Storlek: 6,35 x 2434,8 cm (2,5 x 960 tum)
  • Format: Rulla
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Förvaringskrav Rumstemperatur