Läs mer
Thermo Scientific™ MicroCL 21 mikrocentrifug
Product Code. 10112074 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Inkluderar:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Spänning:
230 V
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Inkluderar Spänning Unit Size
10112074 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock 230 V Varje
17845537 Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock 230 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10112074 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75002465
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Spara tid med den snabba provbehandlingen av denna mikrocentrifug som ger produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt labbinstrument. De är designade för att ge acceleration upp till 21 100xg på så lite som 12 sekunder.
Spara tid med snabb provbehandling av Thermo Scientific MicroCL 21 mikrocentrifuger, ger produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt labbinstrument. lätta mikrocentrifugrotorer är designade för att ge acceleration upp till 21 100x g på så lite som 12 sekunder.
Funktioner
  • Exceptionell acceleration på upp till 21 000xg på så lite som 12 sekunder
  • Välj mellan 7 valfria mikrocentrifugrotorer för att hitta den perfekta passformen för din applikation
    • Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer
    • Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner
    • Ergonomisk rotoröppning och stängning med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal lock för bioinneslutning
    • Eliminera behovet av adaptrar med unik dubbelradsrotor
  • Förenkla driften med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick
  • Elegant, lätt, utrymmesbesparande design
  • Hållbar och lätt att rengöra och underhålla
  • Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, inklusive 98/79/EC In vitro diagnostisk direktiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 14,800 rpm
Max. RCF 21,100 x g
Bullernivå 56 dB(A)
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Inkluderar 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Beskrivning MicroCL 21 Centrifuge, Ventilerad
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Garanti 2 år
Kylt Nej
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tum (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovikt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml Rotor med Clickseal bioinneslutningslock
Produkttyp Bänkcentrifug
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.